Vai a
08950
2-Amino-5-nitropyridine
technical, ≥95.0% (NT)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.11
EC Number:
224-145-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
120353
MDL number:
grade
technical
assay
≥95.0% (NT)
mp
186-188 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5N3O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H,(H2,6,7)
InChI key
UGSBCCAHDVCHGI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
435.2 °F
flash_point_c
224 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Danila V Zimenkov et al.
Journal of clinical microbiology, 53(4), 1103-1114 (2015-01-23)
In addition to the obligatory pathogenic species of the Mycobacterium tuberculosis complex and Mycobacterium leprae, the genus Mycobacterium also includes conditionally pathogenic species that in rare cases can lead to the development of nontuberculous mycobacterial diseases. Because tuberculosis and mycobacteriosis
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
822093010004022536483948
537705-18L-CS04061837714931
822093904604027269995898
822093100004022536483955
537705-20L04061837714948
537705-1L04061832565897