Vai a
08650
Chlorobenzene
analytical standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 183.00
25 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 350.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.56
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-628-5
Beilstein/REAXYS Number:
605632
MDL number:
CHF 183.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
3.86 (vs air)
vapor pressure
11.8 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.7% (GC)
autoignition temp.
1178 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
7.1 %
refractive index
n20/D 1.524 (lit.), n20/D 1.525
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Pure chlorobenzene is an aromatic organic compound most commonly used as a solvent and as a precursor in chemical syntheses. It is an intermediate in dyes and pesticide production and used in insect repellents, deodorants, and degreasers.
Application
Chlorobenzene may be used as an extraction solvent in the determination of chlorophenols in water samples and triazine herbicides in aqueous samples by chromatography techniques.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
3199968.01791900521
Chlorobenzene analytical standard
Supelco
08650
Chlorobenzene
Chlorobenzene ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
319996
Chlorobenzene
Chlorobenzene for synthesis
Sigma-Aldrich
8.01791
Chlorobenzene
Chlorobenzene anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Sigma-Aldrich
900521
Chlorobenzene
grade
analytical standard
grade
ACS reagent
grade
synthesis grade
grade
ZerO2®
format
neat
format
-
format
-
format
-
assay
≥99.7% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥99% (GC)
assay
99.8%
density
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
density
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
vapor density
3.86 (vs air)
vapor density
3.86 (vs air)
vapor density
-
vapor density
3.86 (vs air)
bp
132 °C (lit.)
bp
132 °C (lit.)
bp
132 °C/1013 hPa
bp
132 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
80.6 °F
flash_point_c
27 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Determination of triazine herbicides in aqueous samples by dispersive liquid-liquid microextraction with gas chromatography-ion trap mass spectrometry
Nagaraju D and Huang SD
Journal of Chromatography A, 1161(1-2), 89-97 (2007)
In situ crystallization and crystal structure determination of chlorobenzene
Nath NK and Naumov P
Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 34(1), 63-66 (2015)
Determination of chlorobenzenes in water by drop-based liquid-phase microextraction and gas chromatography-electron capture detection
Tor A
Journal of Chromatography A, 1125(1), 129-132 (2006)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
259470-25G04061838145581
08650-25ML-F04061838652775
08650-5ML-F04061838652782