Vai a
08137
2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)acetic acid
pharmaceutical impurity standard
Sinonimo/i:
Naproxen impurity I, 6-Methoxy-2-naphthaleneacetic acid, 6-Methoxy-2-naphthylacetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 496.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
EC Number:
245-967-1
MDL number:
CHF 496.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
API family
nabumetone
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C13H12O3/c1-16-12-5-4-10-6-9(7-13(14)15)2-3-11(10)8-12/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
PHJFLPMVEFKEPL-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR2522284785N8280
Naproxen Impurity I Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2522
Naproxen Impurity I
Naproxen meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
N8280
Naproxen
format
neat
format
-
format
-
format
-
impurities
≤0.5% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
API family
nabumetone
API family
naproxen
API family
-
API family
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
98%
assay
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)