Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 120.00 | |
| 100 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 329.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT), ≥99.0%
form
powder
loss
≤0.05% loss on ignition
mp
210-215 °C (dec.), 222 °C (dec.) (lit.)
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
food and beverages, microbiology
SMILES string
Cl[H].Cl[H].CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;;/h3-6H,9H2,1-2H3;2*1H
InChI key
IAEDWDXMFDKWFU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| application(s) food and beverages, microbiology | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 210-215 °C (dec.), 222 °C (dec.) (lit.) | mp 222 °C (dec.) (lit.) | mp 222-224 °C (lit.) | mp 34-36 °C (lit.) |
| cation traces Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| loss ≤0.05% loss on ignition | loss - | loss - | loss - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D68002-10G | 04061833587904 |
| 07770-25G | 04061835571338 |
| 07770-100G | 04061838648457 |