Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 67.70 |
Informazioni su questo articolo
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
123-127 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C14H14O2/c1-10(11-2-6-13(15)7-3-11)12-4-8-14(16)9-5-12/h2-10,15-16H,1H3
InChI key
HCNHNBLSNVSJTJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade analytical standard | grade - |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) cleaning products | application(s) - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay 98% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay 97% |
| mp 123-127 °C (lit.) | mp 245-250 °C (lit.) | mp - | mp 160-163 °C (lit.) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8190160250 | 04022536448664 |
| 8190160100 | 04022536448657 |
| 116025-50G | 04061838704023 |
| 04487-100MG | 04061838632258 |