Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 95.60 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H15N
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.29
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
255-429-8
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
crystals
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
mp
111-117 °C
SMILES string
CC1=Nc2ccc3ccccc3c2C1(C)C
InChI
1S/C15H15N/c1-10-15(2,3)14-12-7-5-4-6-11(12)8-9-13(14)16-10/h4-9H,1-3H3
InChI key
WJZSZXCWMATYFX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of:
- Fluorescent probes for imaging of tumors in vivo
- Hypoxia-sensitive fluorescent probes for in vivo real-time imaging of acute ischemia
- Near IR fluorescent probe for imaging integrin receptor expression
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?