Vai a
02430
Ethanesulfonic acid sodium salt monohydrate
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
Sodium-ethanesulfonate monohydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 149.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CH2SO3Na·H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
226-194-9
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
CHF 149.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
anionic
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
mp
248-256 °C (lit.)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].[H]O[H].CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O3S.Na.H2O/c1-2-6(3,4)5;;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
ZWDIDBOOWLDXON-UHFFFAOYSA-M
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.063521.0634672565
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99.0% (alkalimetric)
assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
assay
≥98.0% (KT)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
mp
248-256 °C (lit.)
mp
183 °C (decomposition)
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
description
anionic
description
-
description
-
description
-
functional group
sulfonic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
amine
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
Y000146004061837584596
PHR1003-1G04061835236794
A5376-100G04061835542253
A5376-1KG04061833375808
1044006-500MG04061838671769
A5376-500G04061835542260
BP61704061834337454
A2093-100G04061833344583
A5376-250G04061833375815
A020000004061833327104
A2093-500G04061833344606
02430-10G04061838617231