Vai a
00920
N-Acetyl-L-aspartic acid
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
(2S)-2-Acetamidobutanedioic acid, N-Acetyl-S-aspartic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 145.00
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 574.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HO2CCH2CH(NHCOCH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1726198
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
powder
CHF 145.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
powder
optical activity
[α]20/D +12±1°, c = 2% in 6 M HCl
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
colorless to white
mp
137-140 °C (lit.), 141-146 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1
InChI key
OTCCIMWXFLJLIA-BYPYZUCNSA-N
Application
N-Acetyl-L-aspartic acid can be used as a reactant to synthesize:
  • Protected homoserine γ-lactones by selective reduction and acid-catalyzed cyclization reaction.
  • Racemic amino substituted succinimide derivatives via cyclocondensation reaction.
Other Notes
Review; acetyl donor in acetylcholine formation in brain.[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.16003245526767050
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
98%
assay
≥90%
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
137-140 °C (lit.), 141-146 °C
mp
269-271 °C (decomposition)
mp
-
mp
-
form
powder
form
solid
form
liquid
form
liquid
color
colorless to white
color
-
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)