Vai a
00744
Magnesium ionophore VII
for ion-selective electrodes, Selectophore, function tested
Sinonimo/i:
4,13-[Bis(N-adamantylcarbamoyl)acetyl]-1,7,10,16,tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane, K22B5
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 647.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H60N4O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
700.91
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
CHF 647.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
Selectophore
quality
function tested
mp
85-90 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CC(=O)N1CCOCCOCCN(CCOCCOCC1)C(=O)CC(=O)NC23CC4CC(CC(C4)C2)C3)NC56CC7CC(CC(C7)C5)C6
InChI
1S/C38H60N4O8/c43-33(39-37-21-27-13-28(22-37)15-29(14-27)23-37)19-35(45)41-1-5-47-9-10-49-7-3-42(4-8-50-12-11-48-6-2-41)36(46)20-34(44)40-38-24-30-16-31(25-38)18-32(17-30)26-38/h27-32H,1-26H2,(H,39,43)(H,40,44)
InChI key
IPVOJCDBVJUPRP-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Other Notes
Mg-ionophore with excellent selectivity
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
631126308863086
quality
function tested
quality
function tested
quality
function tested
quality
function tested
mp
85-90 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)