Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
grade
JIS special grade
vapor density
1.03 (vs air)
vapor pressure
52 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
autoignition temp.
572 °F
contains
methanol as stabilizer
availability
available only in Japan
concentration
36.0-38.0%
dilution
(for analytical testing)
bp
97 °C ((37% solution) (lit.))
mp
-15 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
sample preparation
SMILES string
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formaldeide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
181.4 °F
flash_point_c
83 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?