Vai a
SLAA033
Unità filtrante Millex-AA (sterile)
pore size 0.8 μm, diam. 33 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Sinonimo/i:
Filtri da siringa in esteri misti di cellulosa
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
50 pkg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 368.00
250 pkg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 950.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.8 μm pore size
Diam.:
33 mm
Sterility:
sterile; ethylene oxide treated
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, modified acrylic housing
CHF 368.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, modified acrylic housing
sterility
sterile; ethylene oxide treated
product line
Millex
feature
CE compliant, holdup volume≤ 0.1 mL, hydrophilic, medical device
manufacturer/tradename
Millex
parameter
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi), 45 °C max. temp.
diam.
33 mm
filtration area
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
volume
100 mL
matrix
MF-Millipore
pore size
0.8 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
I filtri Millex-AA (sterili) sono dispositivi medici da impiegare come filtri da siringa per chiarificare piccoli volumi di soluzioni nella cura diretta dei pazienti e nell′allestimento di preparazioni galeniche.
Application
  • Benefici clinici: Rimozione dalle soluzioni ad uso clinico di microrganismi, particelle, precipitati e polveri non disciolte maggiori per dimensioni del grado di filtrazione specificato per la membrana.
  • Farmacia ospedaliera: Chiarificazione di piccoli volumi di farmaci proteici, di agenti per imaging diagnostico, di farmaci chemioterapici, di soluzioni acquose o acqua nell′allestimento di preparazioni galeniche.
  • Cura diretta del paziente: Rimozione di particolato da soluzioni epidurali e altri liquidi anestetici, nonché da soluzioni di irrigazione impiegate in procedure di tipo oftalmico, in procedure oculari e in altre procedure chirurgiche.
Features and Benefits
  • Supporto bidirezionale della membrana filtrante
  • Rimuove microrganismi, particelle, precipitati e polveri non disciolte maggiori per dimensioni del grado di filtrazione specificato per la membrana.
  • Monouso, apirogeno e atossico
  • Membrana filtrante in esteri misti di cellulosa (MCE) sigillata in un contenitore di copolimero acrilico modificato (MMA).
  • Compatibile con la maggior parte delle soluzioni acquose
  • Dotata di marchio CE
Other Notes
Questi dispositivi sono destinati esclusivamente ad un utilizzo professionale di carattere medico o di ricerca.
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SLAAM33SSSLHAM33SSSLGSM33SS
diam.
33 mm
diam.
33 mm
diam.
33 mm
diam.
33 mm
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, modified acrylic housing
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, modified acrylic housing
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, modified acrylic housing
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, modified acrylic housing
pore size
0.8 μm pore size
pore size
0.8 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
sterility
sterile; ethylene oxide treated
sterility
sterile; ethylene oxide treated
sterility
sterile; ethylene oxide treated
sterility
sterile; ethylene oxide treated
Still not finding the right product?
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
SLAA033SB08436037120299
SLAA033SS08436037120275