SIMFILTER
Filtro finale Simfilter - 0,05 μm
For Simplicity® systems
Confezionamento
pkg of 1 unit
Dimensione pori
0.05 μm pore size
Compatibilità
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Simfilter è il filtro finale utilizzato per la filtrazione finale dell'acqua erogata in grado di rimuove le particelle con dimensioni superiori a 0,05 μm. Il filtro finale Simfilter da 0,05 μm può essere utilizzato con i sistemi di purificazione dell'acqua Simplicity®.
Applicazioni
Lo Simfilter, se posizionato al punto d′uso di un sistema per la purificazione dell′acqua Simplicity®, fornisce acqua adatta a qualsiasi uso di laboratorio che necessiti di bassi livelli di batteri e/o particelle.
Caratteristiche e vantaggi
Ricambio originale per la sostituzione di SIMFILTER - Simfilter - filtro finale, 0,05 μm.
Note legali
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany