Vai a
SCT025
Colorante per nuclei BioTracker 519 verde β-Gal
Live cell imaging dye for β-galactosidase (β-gal) used to detect LacZ reporter gene expression and cellular senescence (SA-β-gal).
Sinonimo/i:
B-galactosidase probe, Beta galactosidase probe, Live cell β-Gal probe, Live cell imaging probe
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.47
eCl@ss:
32161000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
La β-galattosidasi, detta anche beta-gal o β-gal, è un enzima glicoside idrolasi che catalizza l'idrolisi dei β-galattosidi in monosaccaridi attraverso la rottura di un legame glicosidico. La β-gal è comunemente utilizzata in biologia molecolare come marcatore reporter per monitorare l'espressione genica utilizzando il cromogeno X-Gal. La β-gal è stata anche utilizzata per misurare la senescenza cellulare (SA-β-gal).
Il colorante BioTracker 519 Green β-Gal è una sonda fluorescente per la rilevazione della β-galattosidasi nelle cellule vive. Può essere applicato all'imaging fluorescente e alla selezione di cellule e tessuti trasfettati con lacZ lungo come misura della senescenza cellulare. Altre applicazioni comprendono l'analisi dei geni mediante imaging fluorescente, il monitoraggio dell'efficienza di trasfezione e lo studio degli elementi promotori o potenziatori dei geni. Il colorante può colorare le cellule HEK293 esprimenti LacZ sia prima sia dopo la fissazione con paraformaldeide al 3%.
Proprietà spettrali:
Assorbanza: 497 nm
Emissione: 519 nm
Application
Categoria della ricerca
Imaging di cellule
Imaging in fluorescenza di cellule vive
Sottocategoria di ricerca
Colorante per cellule vive
Physical form
Liofilizzato
Preparation Note
Conservare il Colorante verde BioTracker 519 β-Gal Dye a -20 °C, con essiccante e al riparo dalla luce.
N.B: Prima dell′apertura, centrifugare brevemente il contenitore per raccogliere sul fondo tutto il contenuto.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SCT024SCT026SCT032
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c