Vai a
SCT021
Colorante BioTracker 609 rosso Ca2+ AM
Live cell imaging calcium (Ca2+) indicator for neuroscience and cancer applications.
Sinonimo/i:
Live cell calcium detection probe, Live cell imaging probe, Red fluorescent calcium indicator
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.47
eCl@ss:
32161000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Lo ione calcio (Ca2+) svolge un ruolo fondamentale nella fisiologia e nella biochimica della cellula. Gli ioni calcio svolgono un ruolo importante nelle vie di trasduzione del segnale, nel rilascio di neurotrasmettitori dai neuroni, nella contrazione di tutti i tipi di cellule muscolari e nella fecondazione. Il calcio extracellulare è importante anche per mantenere la differenza di potenziale tra le membrane delle cellule eccitabili e per la corretta formazione delle ossa.
Il colorante BioTracker 609 rosso Ca2+ AM è un indicatore di calcio fluorescente rosso per cellule vive. L'intensità di questa sonda fluorescente cambia reversibilmente in base alla concentrazione di Ca2+. Ha una fluorescenza rossa con emissione massima a 609 nm (eccitazione 590 nm) ed è adatto per la rilevazione di ioni calcio in un range da micromolare a submicromolare. Il colorante viene idrolizzato dalle esterasi intracellulari diventando solubile e distribuendosi uniformemente nel citoplasma. Questa caratteristica consente di rilevare le variazioni della concentrazione di calcio intracellulare con una precisione superiore rispetto ad altri indicatori di calcio.
Proprietà spettrali
Assorbanza: 595nm
Emissione: 609 nm
Preparation Note
Conservare il colorante BioTracker 609 Red Ca2+ AM a -20 °C, essiccato e al riparo dalla luce.
Nota: Prima dell′apertura, centrifugare brevemente il contenitore per raccogliere sul fondo tutto il contenuto.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SCT119SCT129SCT130
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
1202.4 °F
flash_point_c
650.2 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. please provide the excitation and emission spectra of BioTracker 609 Ca dye
    1 answer
    1. This has a maximum emission at 609 nm, and excitation 590nm
      Helpful?
  2. HOW LONG IS THE DYE STABLE AND HOW LONG CAN I MONITOR THE DYE UNDER THE MICROSCOPE?
    1 answer
    1. This has not been determined. As with most fluorescent dyes, it will fade over time. See the link below. This reference may offer additional helpful information.
      https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.12.15.472742v1.full.pdf