Vai a
SCT019
Colorante arancione per lisosomi BioTracker 560
Live cell imaging dye for acidic cellular organelles such as lysosomes.
Sinonimo/i:
Live cell imaging probe
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.47
eCl@ss:
32161000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
I lisosomi sono organelli delimitati da membrana contenenti una serie di enzimi in grado di degradare molecole di tutti i tipi come proteine, acidi nucleici, carboidrati e lipidi. Rappresentano il sistema digestivo della cellula e servono per degradare sia il materiale proveniente dall′esterno che le molecole endogene.
Il colorante per lisosomi arancione BioTracker 560 è una sonda per imaging a fluorescenza su cellule vive che migliora notevolmente la fluorescenza in ambienti acidi. Può colorare selettivamente organelli acidi come lisosomi, endosomi tardivi e granuli. Infatti, a pH 5, il valore presente all′interno degli organelli acidi, l'intensità della fluorescenza della sonda è 50 volte superiore rispetto a quella presente ai valori di pH fisiologico (7.4). Il colorante per lisosomi arancione BioTracker 560 possiede un′elevata fotostabilità nei confronti della luce di eccitazione. Se eccitato con luce a 532 o a 514 nm emette un segnale fluorescente arancione, è quindi adatto per l′imaging multicolore in combinazione con fluorocromi a fluorescenza blu (CFP, Hoechst, ecc.), verde (GFP, fluoresceina, ecc.) o che emettono fluorescenza nel vicino infrarosso.
Proprietà spettrali
Assorbanza: 535nm
Emissione: 560nm
Application
Categoria della ricerca
Imaging di cellule
Imaging in fluorescenza di cellule vive
Sottocategoria di ricerca
Colorante per cellule vive
Physical form
Liofilizzato
Preparation Note
Conservare il colorante per lisosomi arancione BioTracker 560 a -20 °C, con essiccante e al riparo dalla luce.
N.B.: Prima dell′apertura, centrifugare brevemente il contenitore per raccogliere sul fondo tutto il contenuto.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SCT140SCT138SCT044
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
SCT01904054839545535
Questions
  1. How to reconstitute? Recomm concentrations?
    1 answer
    1. See below for the preparation and usage instructions for this product.
      Preparation of Reagent and Cell Staining
      Before opening the vial, spin down the solid to the bottom by a microcentrifuge or by a desktop centrifuge.
      1. To prepare a stock solution, dissolve the BioTracker 560 Orange Lysosome Dye 10 µg in 13.4 µL of distilled water or DMSO. It is not recommended to store DMSO solution of dye because this dye is not stable in DMSO.
      2. Dilute the stock solution with medium to prepare 1 µM stain solution.
      3. Remove the culture medium from cell culture dish and wash twice with medium.
      Caution : Glass bottom dish etc. are recommended as cell culture dish, because it shows a low autofluorescence.
      4. Add stain solution to the dish and incubate for 1 to 2 hours at 37 ?, 5% CO2. Even though the degree of stained
      cells is varied with cell type or growth condition, usually cells are well stained around 2 hours.
      5. After staining, wash once with medium and twice with HBSS buffer. Replace to HBSS buffer and observe the cells using a fluorescence microscopy.