Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’340.00 |
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
human
CHF 1’340.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Linea cellulare di melanoma umano LOX-IMVI, LOX-IMVI human melanoma cell line is an excellent model for probing mechanisms of metastasis and for evaluation of chemotherapies.
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
General description
Il melanoma maligno è altamente curabile se diagnosticato precocemente, ma può diffondersi rapidamente se non viene individuato, causando la più alta mortalità tra i tipi di cancro della pelle. I linfonodi e i polmoni sono le sedi più comuni di metastasi del melanoma [1] e, a causa della prognosi infausta e dell'efficacia limitata dei trattamenti attuali, il melanoma metastatico ha suscitato un intenso interesse come bersaglio di interventi terapeutici.
La linea cellulare di melanoma umano LOX-IMVI è ampiamente utilizzata come sistema modello in vitro per studiare le metastasi tumorali e per testare la chemiosensibilità a potenziali composti antitumorali. Le cellule LOX-IMVI tendono a formare metastasi polmonari in topi nudi, indipendentemente dal sito di inoculazione [2] e la mortalità degli animali da esperimento si osserva entro 3-5 settimane dall'iniezione delle cellule LOX-IMVI [3]. Le cellule LOX-IMVI sono geneticamente caratterizzate dalla mancanza del cromosoma Y e dalla trisomia 7 [2] e sono eterozigoti per la mutazione BRAF V600E del melanoma [4]. Le cellule LOX-IMVI sono amelanotiche ed esprimono il marcatore del melanoma umano GD3 ganglioside, un fattore del potenziale metastatico del melanoma maligno [5].
Origine:
La linea cellulare di melanoma umano LOX-IMVI è stata ottenuta da uno xenotrapianto sottocutaneo in topi nudi da una metastasi linfonodale di un paziente maschio caucasico di 58 anni affetto da melanoma amelanotico maligno [2].
Origine:
La linea cellulare di melanoma umano LOX-IMVI è stata ottenuta da uno xenotrapianto sottocutaneo in topi nudi da una metastasi linfonodale di un paziente maschio caucasico di 58 anni affetto da melanoma amelanotico maligno [2].
Application
Categoria di ricerca
Cancro
Cancro
La linea cellulare di melanoma umano LOX-IMVI è un modello eccellente per sondare i meccanismi di metastasi e per valutare le chemioterapie
Questo prodotto è destinato al commercio e venduto esclusivamente ad istituzioni accademiche per essere impiegato nella ricerca accademica interna secondo i termini dell′“Academic Use Agreement”, come descritto in dettaglio nella documentazione del prodotto. Per informazioni concernenti qualsiasi altro utilizzo, si prega di contattare [email protected].
Biochem/physiol Actions
Cellule tumorali
Preparation Note
Conservare in azoto liquido. Dopo il primo scongelamento le cellule possono essere mantenute in coltura per almeno 10 passaggi senza alcuna compromissione significativa dell′espressione e della funzionalità dei marcatori cellulari.
Analysis Note
• Ogni provetta contiene ≥ 1x10⁶ cellule vitali.
• La negatività delle cellule ai virus HPV-16, HPV-18, epatite A, B, C e HIV-1 & 2 è testata mediante PCR.
• L′origine umana delle cellule così come la loro negatività a un′eventuale contaminazione con altre specie, quali ratto, topo, criceto cinese, criceto dorato e primate non umano (NHP), sono accertate tramite il pannello Contamination CLEAR del Charles River Animal Diagnostic Services.
• Le cellule non sono contaminate da micoplasma.
• L′identità univoca della linea cellulare è confermata mediante genotipizzazione di ogni lotto di cellule tramite analisi delle STR.
• La negatività delle cellule ai virus HPV-16, HPV-18, epatite A, B, C e HIV-1 & 2 è testata mediante PCR.
• L′origine umana delle cellule così come la loro negatività a un′eventuale contaminazione con altre specie, quali ratto, topo, criceto cinese, criceto dorato e primate non umano (NHP), sono accertate tramite il pannello Contamination CLEAR del Charles River Animal Diagnostic Services.
• Le cellule non sono contaminate da micoplasma.
• L′identità univoca della linea cellulare è confermata mediante genotipizzazione di ogni lotto di cellule tramite analisi delle STR.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source - | biological source human |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) - | technique(s) cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenuto correlato
AP-1 transcription factor network explains diverse patterns of cellular plasticity in melanoma cells.
Comandante-Lou, et al.
Cell Reports, 40, 111147-111147 (2022)
I Kjønniksen et al.
Cancer research, 49(18), 5148-5152 (1989-09-15)
Experimental lung metastases regularly developed in athymic Han:rnu/rnu Rowett rats after i.v. injection of LOX human malignant melanoma cells. When 5 x 10(5) tumor cells were injected into 4-week-old rats, 89% of the animals died of lung tumors, with a
Faruk Tas
Journal of oncology, 2012, 647684-647684 (2012-07-14)
Metastatic melanoma (MM) is a fatal disease with a rapid systemic dissemination. This study was conducted to investigate the metastatic behavior, timing, patterns, survival, and influencing factors in MM. 214 patients with MM were evaluated retrospectively. Distant metastases (82%) were