Vai a
SCC172
Linea cellulare di adenocarcinoma del colon murino MC38
Mouse
Sinonimo/i:
cellule adenocarcinoma topo, linea cellulare MCA38, linea cellulare adenocarcinoma, linea cellulare adenocarcinoma colon, linea cellulare colon 38 topo, linea cellulare di carcinoma di topo, linea cellulare di carcinoma murino, linea cellulare di tumore al colon
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.45
Biological source:
mouse
Manufacturer/tradename:
Millipore
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Linea cellulare di adenocarcinoma del colon murino MC38,
biological source
mouse
Quality Segment
packaging
vial of ≥1X10⁶ cells/vial  vials
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−196°C
General description
La forma più comune di cancro del colon-retto è l'adenocarcinoma, responsabile di circa il 96% dei tumori del colon-retto. L′adenocarcinoma colpisce le cellule epiteliali ghiandolari nell′organismo. I fattori di rischio includono il fumo, l'obesità, l'elevato consumo di alcol, una dieta scorretta e altre patologie infiammatorie intestinali. Un'indicazione significativa per il cancro colorettale è la presenza di polipi del colon, che possono impiegare molti anni per diventare cancerosi. Questo rende lo screening precoce particolarmente importante per prevenire la progressione del cancro.
Gli adenomi sono polipi tumorali benigni formati da cellule epiteliali ghiandolari che sviluppano progressivamente anomalie molecolari fino a diventare tumori metastatici e invasivi. L'asportazione chirurgica è comune per il trattamento degli adenomi pre-maligni e degli adenocarcinomi metastatici avanzati. Le prospettive di sopravvivenza sono determinate dalla progressione della malattia al momento della diagnosi. I pazienti con adenocarcinoma colorettale metastatizzato hanno scarse prospettive di sopravvivenza, con un tasso di sopravvivenza a 5 anni inferiore al 10%.
Fonte
La linea cellulare MC38 è stata ottenuta da un topo C57BL/6 femmina.
Bibliografia:
Bioessays 2015, 37(8): 909-920.
Cancer Res 1975, 35(9): 2434-2439.
Application
  • Ogni microprovetta contiene > 1x106 cellule vitali.
  • Le cellule sono risultate negative al test per le malattie infettive eseguito con un pannello Mouse Essential CLEAR di Charles River Animal Diagnostic Services.
  • L′origine umana delle cellule così come la loro negatività a un′eventuale contaminazione con altre specie, quali ratto, topo, criceto cinese, criceto dorato e primate non umano (NHP), sono state accertate tramite il pannello Contamination Clear di Charles River Animal Diagnostic Services
  • Le cellule sono negative alla contaminazione da micoplasma.
Features and Benefits
MC38 è rilevante per la continua necessità di analizzare la progressione dell'adenocarcinoma colorettale, chiarendo le alterazioni molecolari presenti negli adenocarcinomi e come queste mutazioni guidino la progressione del tumore. L'MC38 è un modello consolidato e ben caratterizzato di cancro del colon-retto, che mostra una crescita rapida ed esprime i marcatori del colon claudina-1 e SATB. La linea cellulare MC38 consente di studiare i fattori genomici ed epigenomici per identificare le opzioni terapeutiche per l'adenocarcinoma colorettale.
Preparation Note
Le cellule MC38 vanno conservate in azoto liquido fino al momento dell′uso. Dopo il primo scongelamento le cellule possono essere mantenute in coltura per almeno 10 passaggi senza alcuna compromissione significativa dell′espressione e della funzionalità dei marcatori cellulari.
Other Notes
Questo prodotto è destinato al commercio e venduto esclusivamente ad istituzioni accademiche per scopi di ricerca accademica interna secondo i termini dell' "Academic Use Agreement", come descritto in dettaglio nella documentazione del prodotto. Per informazioni concernenti qualsiasi altro utilizzo, si prega di contattare [email protected].
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SCC469SCC471SCC470
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Questions
  1. Are these cells (MC38 cat no SCC172) derived from the MC38-K or MC38-L variants of the line?
    1 answer
    1. The MC38 cell line was derived from a female C57BL/6 mouse, as cited in Cancer Res 1975, 35(9): 2434-2439. The MC38 cell line was obtained from the laboratory of James W. Hodge and Jeffrey Schlom, National Cancer Institute/NIH. The STR profile is listed in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/142/121/scc172-dat-mk.pdf
      Please see the following link to review data available at Cellosaurous - https://www.cellosaurus.org/CVCL_B288
      Based on these data, the MC38-K is likely, however this cannot be confirmed.