Vai a
SCC070
Linea cellulare di carcinoma squamoso UM-SCC-1
Human
Sinonimo/i:
University Michigan Squamous Cell Carcinoma, UMSCC1, H&N squamous cell carcinoma cell line, Head and neck squamous cell carcinoma cell line, HNSCC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
human
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Linea cellulare di carcinoma squamoso UM-SCC-1, UM-SCC-1 is a unique human head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) cell line isolated from a tumor located on the floor of the mouth of a male patient and is a suitable in vitro model of H&N carcinoma studies.
biological source
human
Quality Segment
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Tutte le linee cellulari UM-SCC sono state ottenute nel laboratorio del dott. Thomas Carey presso l′Università del Michigan e sono distribuite in esclusiva da Merck KGaA, Darmstadt, Germania. L'accesso alle cellule UM-SCC è limitato esclusivamente ai funzionari, ai dipendenti e agli studenti dell'istituto dell'ACQUIRENTE che hanno bisogno di accedervi per effettuare ricerche. L'ACQUIRENTE non può distribuire cellule UM-SCC o derivati a terzi. L'ACQUIRENTE dovrà rispettare tutte le leggi applicabili nell'uso e nella manipolazione del Prodotto e dovrà conservarlo in condizioni di sicurezza ragionevoli per impedirne l'uso o l'accesso non autorizzato.
QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE SOLO PER LA VENDITA A ISTITUZIONI ACCADEMICHE O A ENTI NON PROFIT PER L'UTILIZZO IN BASE ALLA PRESENTE LICENZA D'USO LIMITATA . PER INFORMAZIONI SULLE LICENZE COMMERCIALI DELLE CELLULE UM-SCC, COMPRESE LE LICENZE A ENTI COMMERCIALI, SI PREGA DI CONTATTARE: [email protected]
Hl carcinoma a cellule squamose della testa e del collo (HNSCC) si sviluppa dalla mucosa del tratto aerodigestivo superiore, che comprende 1) la cavità nasale e i seni paranasali, 2) la rinofaringe, 3) l'ipofaringe, la laringe e la trachea e 4) la cavità orale e l'orofaringe. Il carcinoma a cellule squamose (SCC) è il tumore maligno più frequente della regione della testa e del collo. L'HNSCC è il sesto tumore per incidenza a livello mondiale. Nel mondo si registrano 500.000 nuovi casi all'anno e due terzi si verificano nei paesi industrializzati. È causato dal consumo di tabacco e alcol e dall'infezione con tipi di papillomavirus umano (HPV) ad alto rischio. L'SCC spesso si sviluppa da lesioni displastiche preesistenti. Il tasso di sopravvivenza a cinque anni dei pazienti con HNSCC è di circa il 40-50%.
UM-SCC-1 è una linea cellulare unica di carcinoma squamoso della testa e del collo isolata dal tumore situato sulla base della bocca di un paziente maschio. La linea cellulare è negativa per HPV-16 e per HLA-A2, una molecola di classe I del complesso di istocompatibilità maggiore (MHC). La linea cellulare UM-SCC-1 è più invasiva del 50% in vitro e mostra una maggiore propensione all'invasione perineurale e linfatica in vivo.
L'UM-SCC-1 è stato isolato presso l'Università del Michigan (1) con il consenso informato scritto ottenuto dal paziente e con l'approvazione dello studio da parte del Medical School Institutional Review Board.
Bibliografia:
1) Carey, T., et al. (2012) Genotyping of 73 UM-SCC head and neck squamous cell carcinoma cell lines. Head Neck. 2010 April; 32(4): 417–426.
Preparation Note
Le cellule UM-SCC-1 vanno conservate in azoto liquido. Dopo il primo scongelamento le cellule possono essere mantenute in coltura per almeno 10 passaggi senza alcuna compromissione significativa dell′espressione e della funzionalità dei marcatori cellulari.
Analysis Note
• Ogni microprovetta contiene ≥ 1x106 cellule vitali.
• La negatività delle cellule ai virus HPV-16, HPV-18, epatite A, B, C e HIV-1 e 2 è testata mediante PCR.
• Le cellule sono negativa alla contaminazione da micoplasma.
• Per verificare l′identità univoca della linea cellulare, si esegue la genotipizzazione di ogni lotto di cellule tramite analisi delle STR.
Other Notes
1) ≥1X106 cellule di carcinoma squamoso UM-SCC-1 vitali: (N° Cat. SCC070). Conservare in azoto liquido.
Disclaimer
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SCC072SCC073SCC071
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Hi, I was wondering what medium should be used to grow these cells.
    1 answer
    1. Cells are thawed and expanded in DMEM High Glucose product SLM-021-B, containing 10% FBS product ES009-B and Non-Essential Amino Acids product TMS-001-C. Kindly review the User Guide under "More Documents" or available at this link: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/153/757/scc070ca.pdf