Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiLegal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes | compatibility for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes | compatibility for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes | compatibility for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes |
| AC/DC input 250 V, 10 A | AC/DC input 250 V, 10 A | AC/DC input 250 V, 10 A | AC/DC input 250 V, 10 A |
| Quality Level SP1 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 |
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MXRPCSZ | 04054839159770 |