Vai a
MTGR15010
Unità filtrante Aervent-50 da 0,2 µm, idrofobica, 3/4 in. TC-1/8 in.
pore size 0.2 μm
Sinonimo/i:
Filtro a capsula Aervent® 50, EPA Est. 041237-FRA-001
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
PTFE membrane, polypropylene , polypropylene housing
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
gamma compatible
product line
Aervent®
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Aervent®
parameter
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C, 4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
technique(s)
gas filtration: suitable
L
5.5 cm (2.16 in.)
W
2.4 in.
diam.
6.2 cm (2.4 in.)
filtration area
19.6 cm2
impurities
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤1.0 mg
matrix
Aervent®
pore size
0.2 μm pore size
bubble point
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
fitting
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
shipped in
ambient
General description
Le capsule filtranti idrofobe Aervent® contengono una membrana Aervent in PTFE di 50 mm di diametro in una custodia in polipropilene utilizzabile in entrambe le direzioni. Il filtro di grado sterilizzante, con pori di 0,2 μm e una superficie di filtrazione di 19,6 cm2 è destinato ad applicazioni critiche di piccola scala su linee di gas e per lo sfiato di aria. La membrana idrofoba Aervent in PTFE che equipaggia il prodotto MTGR05010 assicura velocità di flusso e prestazioni elevate, basso livello di estraibili e ampia compatibilità chimica. Ai fini della tracciabilità e per agevolarne l'identificazione, ogni filtro Aervent-50 riporta impressi a caldo il proprio numero di catalogo e di lotto. Ogni capsula Aervent® è sottoposta a test d'integrità in corso di produzione.
Application
Applicazioni tipiche
  • Ventilazione sterile di contenitori e bottiglioni
  • Linee per la rottura del vuoto nelle autoclavi
  • Filtrazione sterilizzante di piccoli volumi di fluidi non acquosi
  • Filtrazione dei gas in ingresso ed uscita da piccoli fermentatori
Preparation Note
Metodo di Sterilizzazione
10 cicli di autoclave di 30 min @ 130 °C; non sterilizzabile in linea mediante vapore
Analysis Note
Estratti gravimetrici: in isopropilico/acqua 70/30 %
Ritenzione batterica
Ritenzione quantitativa pari a 107 CFU/cm2Brevundimonas diminuta (ATCC® 19146) per metodica ASTM F838-83.
Other Notes
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione degli organismi: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: bioprocessi
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: consultare la guida alle procedure di sterilizzazione a vapore & test di integrità e la prima pagina della Guida all′ispezione visiva
  • Dichiarazione sulla conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali.
Legal Information
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MTGR15000MTGR75000MTGR75010
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
product line
Aervent®
product line
Aervent®
product line
Aervent®
product line
Aervent®
filtration area
19.6 cm2
filtration area
19.6 cm2
filtration area
19.6 cm2
filtration area
19.6 cm2
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
PTFE membrane, polypropylene housing
material
PTFE membrane, polypropylene , polypropylene housing
material
PTFE membrane, polypropylene , polypropylene housing
material
PTFE membrane, polypropylene , polypropylene housing