Vai a
MSNU030
Piastra filtrante MultiScreen-PCR96
Purification of PCR products
Sinonimo/i:
Montage PCR Kit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’270.00
50 pkg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2’920.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.15
eCl@ss:
32039006
Material:
flat bottom wells, polystyrene
Pore size:
pore sizeproprietary
Sterility:
non-sterile
Binding type:
low binding surface
CHF 1’270.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
flat bottom wells, polystyrene
sterility
non-sterile
feature
lid
manufacturer/tradename
MultiScreen®
parameter
100 μL sample volume (per well)
technique(s)
DNA purification: suitable, PCR: suitable, activity assay: suitable (with precipitations), ligand binding assay: suitable, receptor binding assay: suitable
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
150-300 μL
pore size
pore sizeproprietary
application(s)
sample preparation
binding type
low binding surface
shipped in
ambient
General description
La reazione a catena della polimerasi (PCR) è una tecnica di fondamentale e altamente efficace di biologia molecolare. Permette di amplificare specifiche sequenze di DNA o RNA a partire dagli acidi nucleici estratti da svariati tipi di organismi attraverso reazioni enzimatiche di laboratorio. Il nostro ampio portfolio di prodotti di consumo e apparecchiature per PCR è concepito per facilitare tutti gli stadi della sequenza operativa della PCR. Inoltre, ci si può avvalere delle piastre filtranti MultiScreen-PCR96 per purificare i prodotti di PCR da utilizzare nelle applicazioni downstream.
Application
La piastra filtrante MultiScreen-PCR96 è adatta per:
  • i saggi di legame recettore/ligando
  • la preparazione dei campioni
  • i saggi enzimatici con precipitazione
  • la purificazione del DNA
  • la reazione a catena della polimerasi (PCR)
  • la purificazione dei prodotti di PCR per l'analisi delle mutazioni
  • la purificazione dei prodotti di PCR per misurare le ripetizioni CAG[1]
  • per purificare i prodotti di PCR per il sequenziamento.[2]
Features and Benefits
Membrana proprietaria
Physical form
Codice colore: Trasparente
Other Notes
Compatibile con i sistemi automatizzati: Sì
Categoria di ricerca
Analisi
Acidi nucleici
Proteine
Non include i reagenti.
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
LSKMPCRMAMIC3S10MAHVN45
pore size
pore sizeproprietary
pore size
pore sizeproprietary
pore size
3 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
material
flat bottom wells, polystyrene
material
flat bottom wells, polystyrene
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells, polycarbonate membrane
material
Durapore PVDF membrane, clear polystyrene plate, flat bottom wells
binding type
low binding surface
binding type
low binding surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
low binding surface
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
working volume
150-300 μL
working volume
100-150 μL
working volume
50-250 μL
working volume
50-250 μL
Classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
Loss, mutation and deregulation of L3MBTL4 in breast cancers
Klouche LA, et al.
Molecular Cancer (2010)
Young-Joo Kim et al.
International journal of cancer, 143(12), 3155-3168 (2018-07-11)
Somatic mutations in the telomerase reverse transcriptase (TERT) promoter are related to telomerase activation and frequently occur at two hot spots located at -124 and -146 bp relative to the start codon in various cancers. Here, we investigated the occurrence
Wooseok Im et al.
Scientific reports, 5, 16887-16887 (2015-11-21)
Mutant huntingtin (mHtt) aggregation in the nucleus is the most readily apparent phenotype and cause of neuronal death in Huntington's disease (HD). Inhibiting mHtt aggregation reduces cell death in the brain and is thus a promising therapeutic approach. The results
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
MSNU0305004053252615788
MSNU0301004053252316999