Vai a
MAC133
Anticorpo anti-Cas9, clone 7A9
clone 7A9, from mouse
Sinonimo/i:
dCas9
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
7A9, monoclonal
Technique(s):
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
28
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
7A9, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Cas9 è una endonucleasi essenziale Streptococcus pyogenes di sierotipo M1 che fa parte del sistema immunitario innato di questo microrganismo, o sistema immunitario adattativo CRISPR (sequenze ripetute palindrome brevi raggruppate a intervalli regolari) che protegge dagli elementi genetici mobili (virus, trasposoni e plasmidi coniugativi). I cluster CRISPR contengono spaziatori, sequenze complementari a elementi mobili eredità di un′invasione precedente, e riconoscono gli acidi nucleici invasori. I cluster di CRISPR vengono trascritti e trasformati in RNA CRISPR (crRNA). Nei sistemi CRISPR di tipo II, la corretta trasformazione del pre-crRNA richiede un piccolo RNA trans-attivatore (tracrRNA), la ribonucleasi endogena (rnc) 3 e Cas9. Successivamente il complesso Cas9/crRNA/tracrRNA opera la scissione endonucleolitica del dsDNA bersaglio circolare complementare allo spaziatore. Il filamento bersaglio non complementare al crRNA subisce dapprima una scissione endonucleolitica e quindi un taglio esonucleolitico in direzione 3′-5′. Il legame al DNA richiede proteine ed entrambe le specie di RNA. Cas9 probabilmente riconosce un motivo breve all′interno delle sequenze ripetute di CRISPR (PAM o protospacer adjacent motif) per permettere di distinguere il self dal non-self, dato che nei bersagli all′interno del locus CRISPR batterico PAM non è presente. I ricercatori auspicano di sfruttare le caratteristiche di programmabilità e la precisa natura della scissione in cui interviene Cas9 per ottimizzare le tecnologie del DNA ricombinante.
Visualizzato a ~160 kDa
Immunogen
Dominio N-terminale della proteina Cas9.
Application
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
L′anticorpo anti-Cas9, clone 7A9 | MAC133, è un anticorpo mirato contro Cas9 per l′uso nei saggi di Western blotting, immunoprecipitazione e immunocitochimica.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari preadsorbiti per doppia marcatura
Western blotting: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rilevare Cas9 in 1 µg di lisato di cellule HEK293 esprimenti Myc-Cas9.
Immunoprecipitazione: con un lotto rappresentativo è stata ottenuta l'immunoprecipitazione di Cas9 da un lisato di cellule esprimenti Flag-Cas9 e Myc-Cas9 (esperimento condotto da un laboratorio indipendente).
Biochem/physiol Actions
MAC133 riconosce sia Cas9 che dCas9 (nucleasi priva di Cas9)
Physical form
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G
Preparation Note
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule HEK293 esprimenti Flag-Cas9.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare Cas9 in 1 µg di lisato di cellule HEK293 esprimenti Flag-Cas9.
Other Notes
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB4200701MABS1291MAC142
antibody form
purified antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
clone
7A9, monoclonal
clone
7A9-3A3, monoclonal
clone
10C11-A12, monoclonal
clone
6H4, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
isotype
IgG1κ
isotype
IgG1
isotype
IgG1κ
isotype
IgG2bκ
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HEK-293T cells over-expressing CAS9 protein, immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human HEK-293T cells over-expressing CAS9 protein., immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using whole extract of human HEK-293T cells over-expressing CAS9 protein
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Guo-Xiang Ruan et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 25(2), 331-341 (2017-01-23)
As the most common subtype of Leber congenital amaurosis (LCA), LCA10 is a severe retinal dystrophy caused by mutations in the CEP290 gene. The most frequent mutation found in patients with LCA10 is a deep intronic mutation in CEP290 that
Brice Lagrange et al.
Nature communications, 9(1), 242-242 (2018-01-18)
Caspase-4/5 in humans and caspase-11 in mice bind hexa-acylated lipid A, the lipid moeity of lipopolysaccharide (LPS), to induce the activation of non-canonical inflammasome. Pathogens such as Francisella novicida express an under-acylated lipid A and escape caspase-11 recognition in mice.
Garmen Yuen et al.
Nucleic acids research, 45(20), 12039-12053 (2017-10-17)
CRISPR/Cas9 is a powerful gene editing tool for gene knockout studies and functional genomic screens. Successful implementation of CRISPR often requires Cas9 to elicit efficient target knockout in a population of cells. In this study, we investigated the role of
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
MAC13304055977127034