Vai a
MABT401
Anticorpo anti-lubricina/proteoglicano 4, clone 9G3
clone 9G3, from mouse
Sinonimo/i:
Proteoglycan 4, Lubricin, Megakaryocyte-stimulating factor, Superficial zone proteoglycan, Proteoglycan 4 C-terminal part
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
9G3, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9G3, monoclonal
species reactivity
rat, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRG4(10216)
General description
La proteina denominata lubricina/proteoglicano 4, un′importante proteina secreta a livello articolare, è essenziale per il funzionamento delle articolazioni e per questo è anche al centro delle ricerche sulle patologie articolari. La lubricina/proteoglicano 4 ha un ruolo importante nella lubrificazione della capsula articolare e previene la deposizione sulla superficie cartilaginea delle proteine presenti nel liquido sinoviale, controlla la crescita sinoviale dipendente dall′adesione e inibisce l′adesione delle cellule sinoviali sulla superficie della cartilagine. Durante lo sviluppo, la lubricina/proteoglicano 4 agisce anche come fattore di crescita per le linee cellulari di derivazione endoteliale ed emopoietica e risulta importante per una corretta funzione barriera e lubrificante nei tessuti come quelli oculari. La lubricina/proteoglicano 4 è altamente espressa nelle articolazioni e a livello delle capsule articolari ma è presente anche in vari tessuti, tra i quali quello cerebrale, cardiaco, polmonare, renale. Le diverse isoforme della lubricina/proteoglicano 4 si distinguono per la loro espressione cellulare e tissutale. Le isoforme C e D sono quelle espresse più ubiquitariamente. A causa dei suoi effetti sulle superfici, la lubricina/proteoglicano 4 è al centro dell′attenzione nel campo dell′ingegneria dei tessuti e dello sviluppo della cartilagine artificiale come trattamento delle patologie articolari.
Visualizzato a ~220 kDa. Il peso molecolare calcolato di questa proteina è 151 kDa con molte isoforme osservate intorno a 145 kDa, ma può risultare posizionata a pesi superiori a causa della glicosilazione.
Immunogen
Proteina ricombinante corrispondente nell′uomo alla lubricina/proteoglicano 4.
Application
Questo anticorpo anti-lubricina/proteoglicano 4, clone 9G3, è convalidato per l′uso nei saggi di Western blotting e immunoistochimica (paraffina) per la rivelazione della lubricina/proteoglicano 4.
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:1.000 ha permesso di rivelare la lubricina/proteoglicano 4 in tessuto cardiaco ed epatico umano.
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo ha rivelato la presenza di lubricina/proteoglicano 4 in tessuto cartilagineo articolare umano (Elsaid, K.A, et al. (2012). Osteoarthritis and Cartilage. 20:940-948).
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la lubricina/proteoglicano 4 in tessuto cartilagineo articolare di ratto (Jay, G.D, et al. (2012). Arthritis & Rheumatism. 64(4):940-948).
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la lubricina/proteoglicano 4 nella cartilagineo articolare di ratto
(Manoscritto in preparazione).
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha rivelato la presenza di lubricina/proteoglicano 4 nella lubricina purificata da liquido sinoviale di pazienti (Manoscritto in preparazione).
Physical form
Formato: purificato
Analysis Note
Valutata mediante Western blotting sulla proteina lubricina purificata.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,02 µg/mL ha permesso la rivelazione della lubricina/proteoglicano 4 in 1 µg di proteina lubricina purificata.
Other Notes
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MAB2600AB5320BMABT153
clone
9G3, monoclonal
clone
4D1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
4D7.1, monoclonal
Gene Information
human ... PRG4(10216)
Gene Information
human ... GPC1(2817)
rat ... Gpc1(58920)
Gene Information
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
rhesus monkey ... Cspg4(713086)
Gene Information
human ... ACAN(176)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
biotin conjugate
conjugate
-
species reactivity
rat, human
species reactivity
human, rat
species reactivity
rat
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1