Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 340.00 |
Informazioni su questo articolo
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
5H7.1, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... STK39(27347)
General description
Immunogen
Application
Trasduzione del segnale
Trasduzione del segnale nell'ambito dello sviluppo
Immunoistochimica: una diluizione 1:500-2.000 di un lotto rappresentativo ha rivelato la chinasi STK39 in sezioni di cervelletto umano e di rombencefalo di ratto.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western blotting: questo anticorpo a una concentrazione di 1,0 µg/mL ha permesso di rivelare la chinasi STK39 in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale umano.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form - | antibody form affinity isolated antibody |
| Gene Information human ... STK39(27347) | Gene Information human ... STK39(27347) | Gene Information human ... STK39(27347) | Gene Information human ... STK31(56164) |
| clone 5H7.1, monoclonal | clone polyclonal | clone monoclonal | clone polyclonal |
| species reactivity rat, human, mouse | species reactivity rat, human, mouse | species reactivity rat, human, mouse | species reactivity human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MABS178 | 04053252927232 |