Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 415.00 |
Informazioni su questo articolo
biological source
rat
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1CR4, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG2aκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Epigenetica & funzione nucleare
Immunoistochimica: un lotto rappresentativo di un laboratorio indipendente ha rilevato addotti cisplatino-DNA in tessuti di carcinoma a cellule squamose di testa e collo. (Welters, M. J., et al. (1999). Ann Oncol. 10(1):97-103.).
Biologia della cromatina
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Saggio Dot Blot: una diluizione 1:1.000 di questo anticorpo ha rivelato addotti cisplatino-DNA in DNA di lisati di cellule HeLa trattato con 1,0 e 0,5 µg di cisplatino.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| biological source rat | biological source rabbit | biological source rat | biological source mouse |
| clone 1CR4, monoclonal | clone polyclonal | clone D3B2-2C1, monoclonal | clone KiS1, monoclonal |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MABE416 | 04053252931710 |