Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 398.00 |
Informazioni su questo articolo
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2H4.2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATG13(9776)
General description
Immunogen
Application
Apoptosi & cancro
Apoptosi - Altro
Immunoistochimica: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:50 ha permesso di rivelare Atg13 nella sostanza nera umana normale.
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Lisato di cellule HeLa trattate con camptotecina.
Western blotting: una diluizione 1:1.000 di questo anticorpo ha rivelato la proteina Atg13 in 10 µg di lisato di cellule HeLa trattate con camptotecina.
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... ATG13(9776) | Gene Information human ... ATG13(9776) | Gene Information human ... ATG13(9776) | Gene Information human ... ATG12(9140) |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| species reactivity human | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity mouse, rat | species reactivity human |
| clone 2H4.2, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenuto correlato
Research Focus: Autophagy
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MABC46 | 04053252522079 |