Vai a
GTTP09030
Filtri a membrana in policarbonato, pori da 0,22 μm
Isopore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Isopore Membrane Filter
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
90 mm
Sterility:
non-sterile
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
parameter
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
90 mm
filter diam.
90 mm
thickness
25 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore
pore size
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
bubble point
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
Application
  • Chemotaxis
  • Bioassays
  • Cytology
  • Air monitoring
  • SEM analysis
  • Sterility testing
  • Microplastics analysis
  • Microplastics analysis grade water
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Possible reduction in flow rates may occur after autoclaving.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
DTTP04700GTTP03700RTTP04700
parameter
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
10 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 62 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~43 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
0.024 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 687 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~175 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
pore size
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
pore size
0.6 μm pore size, 5-20 % porosity
pore size
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
pore size
1.2 μm pore size, 14.7 % porosity
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
material
plain filter, white filter, polycarbonate membrane
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
diam.
90 mm
diam.
47 mm
diam.
37 mm
diam.
47 mm
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
GTTP0903008436037123115