Vai a
EZFREAD01
EZ-Fluo Reader
Sinonimo/i:
Detection instrument
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116129
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
AC/DC input
100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Quality Segment
description
For rapid detection of microbial contamination
manufacturer/tradename
EZ-Fluo
parameter
at 15 - 40 °C, 4.4 kg
H × W × L
12.5 cm × 14.2 cm × 24.9 cm
application(s)
environmental
food and beverages
compatibility
EZ-Fluo Rapid Microbial Detection System
General description
The EZ-Fluo reader is part of the EZ-Fluo Rapid detection system. It is a fluorescent-based technology designed for fast and quantitative detection of microorganisms over a broad range of filterable samples. Fluorescent micro-colonies can be counted directly through the viewing window of the reader.
Application
The EZ-Fluo reader is a Rapid & non-destructive system for microbial detection in filterable samples.
Legal Information
EZ-FLUO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EZ-Fluo Reader