Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 71.70 |
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Preparation Note
Store at 2-8°C
Legal Information
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| input sample type: mouse embryonic stem cell(s) | input - | input - | input - |
| manufacturer/tradename Specialty Media, EmbryoMax® | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd |
| technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| ES-005-C | 04053252472695 |