Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Introduzione
La migrazione cellulare è fondamentale per normali processi cellulari quali lo sviluppo embrionale, l'angiogenesi, la guarigione delle ferite, la risposta immunitaria e l'infiammazione (1, 2). La maggior parte delle cellule ha dimensioni comprese tra i 30 e i 50 µm e può migrare attraverso pori di diametro compreso tra i 30 e i 10 µm. Gli inserti dotati di membrana microporosa sono ampiamente utilizzati nei saggi di migrazione e invasione cellulare. Tra questi, quello maggiormente accettato è il saggio della camera di Boyden. Il sistema della camera di Boyden utilizza una camera di plastica cava dotata di una membrana porosa sul fondo. La camera viene sospesa in un pozzetto a cui si possono aggiungere un terreno di coltura e/o dei chemioattrattanti. Le cellule vengono poste all'interno della camera e lasciate migrare attraverso i pori della membrana. Le cellule che sono riuscite a migrare vengono quindi colorate e contate. I saggi di migrazione utilizzano generalmente pori di 8 µm, poiché questa è la dimensione adatta per la maggior parte dei tipi cellulari, quali ad es. cellule epiteliali e fibroblasti. Il saggio di migrazione per chemiotassi QCM di Millipore, colorimetrico, a 24 pozzetti e pori da 5 µm, , è adatto per alcuni tipi di fibroblasti e per cellule tumorali come le NIH-3T3 e MDA-MAB 231. Le cellule che migrano verso i chemioattrattanti vengono quantificate mediante colorazione con cristal violetto, che colora i nuclei, e analisi mediante spettrofotometro. Il sistema può essere adattato per studiare diversi tipi di migrazione cellulare, tra cui aptotassi, migrazione casuale e chemiocinesi.
Il saggio di migrazione per chemiotassi QCM di Millipore, colorimetrico, a 24 pozzetti e con pori da 5 µm, permette di determinare quantitativamente in modo rapido ed efficiente vari fattori implicati nella migrazione cellulare, compreso lo screening di agenti farmacologici, la valutazione delle integrine o altri recettori di adesione responsabili della migrazione cellulare o l'analisi della funzione genica in cellule transfettate.
Chemicon fornisce inoltre numerosi altri prodotti per lo studio di migrazione, invasione e adesione tra cui:
• Saggio di migrazione per chemiotassi QCM a 24 pozzetti con pori da 8 µm (ECM508, 509)
• Saggio di migrazione per chemiotassi QCM a 24 pozzetti con pori da 5 µm - Fluorimetrico (ECM507)
• Saggio di migrazione per chemiotassi QCM a 96 pozzetti e pori da 8 µm (ECM510)
• Saggio di migrazione per chemiotassi QCM a 96 pozzetti e pori da 5 µm (ECM512)
• Saggio di migrazione per chemiotassi QCM a 96 pozzetti e pori da 3 µm (ECM515)
• Saggio di invasione cellulare QCM a 96 pozzetti su ECMatrix (ECM555)
• Saggio di invasione cellulare QCM a 96 pozzetti su collagene (ECM556)
Application
Il saggio di migrazione per chemiotassi QCM di Millipore, colorimetrico, a 24 pozzetti e pori da 5 µm, è destinato esclusivamente a scopi di ricerca e non va usato per applicazioni diagnostiche.
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Colorante per cellule: (N° Comp. 90144) uno, 20 mL.
Tampone di estrazione: (N° Comp. 90145) uno, 20mL.
Bastoncini in cotone: (N° Comp. 10202) 50/conf..
Pinzette: (N° Comp. 10203) una/conf.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) activity assay: suitable, cell based assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable, cell based assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable, cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| detection method colorimetric | detection method fluorometric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| species reactivity (predicted by homology) all | species reactivity (predicted by homology) all | species reactivity (predicted by homology) all | species reactivity (predicted by homology) - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
wgk
WGK 1