Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 219.00 |
Informazioni su questo articolo
application(s)
cell analysis
General description
Application
Packaging
Analysis Note
Other Notes
Nota: Il kit completo PhotoCol-IRG, idrogel di collagene metacrilato (CC320) è composto da CC320-1 e CC320-2 venduti separatamente.
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) cell analysis |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PhotoCol-IRG, Kit di idrogel a base di collagene metacrilato
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Articoli
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
Methacrylated hydrogels enable 3D cell culture scaffolds and bioprinting using light crosslinking.
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| CC320-1 | 04061842348053 |