Vai a
AR002
Adiuvante di Freund incompleto
Sinonimo/i:
Adiuvante di Freund, Adiuvante di Freund incompleto
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Chemicon®
shipped in
wet ice
Application
Categoria di ricerca
Tutte
Composizione:
85% di Drakeol 6VR (olio minerale)
15% di mannide monooleato (Arlacel A)
Preparation Note
Conservare a 2- 8°C per un massimo di dodici mesi.
N.B: Questo materiale proviene dagli Stati Uniti e gli animali donatori al momento della raccolta del sangue apparivano sani.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
AR001344291F5506
form
liquid
form
liquid
form
liquid (oily)
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
E U Sumer et al.
Osteoarthritis and cartilage, 15(2), 212-221 (2006-09-26)
Aggrecan is the major proteoglycan in articular cartilage and is known to be degraded by various proteases, including matrix metalloproteinases (MMPs). The present study was undertaken to develop immunoassays detecting aggrecan and its fragments generated by MMP and non-MMP-mediated proteolysis.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
AR00208436037124112