Vai a
ABS45
Anticorpo anti-fosfo-MYPT1 (Thr696)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Myosin phosphatase target subunit 1, Myosin phosphatase-targeting subunit 1, Protein phosphatase myosin-binding subunit, myosin phosphatase, target subunit 1, protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 12
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
200 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 377.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB, inhibition assay
Citations:
46
CHF 377.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
mol wt
(~130 kDa observed; 115.28 kDa calculated. Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
canine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
technique(s)
inhibition assay: suitable (Peptide Inhibition Assay), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr696)
Gene Information
human ... PPP1R12A(4659)
General description
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM e azoturo di sodio 0,05%
La subunità regolatoria 12A della protein-fosfatasi 1 (UniProt: Q90623; nomi alternativi: Myosin phosphatase-targeting subunit 1, Myosin phosphatase target subunit 1, Protein phosphatase myosin-binding subunit) nell′uomo è codificata dal gene PPP1R12A (cnomi alternativi MBS, MYPT1) (Gene ID: 4659). La catena leggera della miosina fosfatasi insieme alla sua subunità regolatrice, la subunità 1 di targeting alla miosina fosfatasi (MYPT1), modula la fosforilazione Ca2+-dipendente della catena leggera della miosina da parte della chinasi della catena leggera della miosina, che è essenziale per la contrazione della muscolatura liscia. La miosina fosfatasi regola l'interazione tra actina e miosina a valle della guanosina trifosfatasi Rho, che inibisce la miosina fosfatasi attraverso l'azione della Rho-chinasi (ROCK). La MYPT1 è localizzata nelle fibre da stress e si distribuisce in prossimità della membrana cellulare e alle giunzioni cellula-cellula per regolare l'attività della miosina fosfatasi. La sua fosforilazione sulla Thr696 da parte delle fosfatasi ROCK1 e CDC42BP inibisce l'attività della protein-fosfatasi PP1C mediante un meccanismo intramolecolare. Mutazioni a carico del gene PPP1R12A sono implicate nella malformazione sindromica del tratto urogenitale e/o cerebrale (GUBS), una sindrome autosomica dominante caratterizzata da più anomalie congenite, incluse malformazioni urogenitali e anomalie cerebrali. Sono state descritte cinque isoforme di MYPT1, che sono il risultato dello splicing alternativo. (Rif.: Qiao, Y-N., et al. (2014). J. Biol. Chem. 289(32); 22512-22523).
L′anticorpo anti-fosfo-MYPT1 (Thr696), N° Cat. ABS45, è un anticorpo policlonale di coniglio che permette di rivelare MYPT1 fosforilata in treonina 696 ed è stato testato per l'uso in saggi di inibizione con peptide e Western blotting.
Immunogen
Epitopo: Thr696 fosforilata
Peptide lineare, coniugato con KLH, corrispondente agli 11 amminoacidi che circondano la fosfotreonina 696 della proteina MYPT1 umana.
Application
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
L′anticorpo anti-fosfo-MYPT1 (Thr696) è mirato contro la fosfo-MYPT1 (Thr696) per l′uso nei saggi di WB.
Sottocategoria di ricerca
Chinasi & Fosfatasi
Western blotting (SNAP ID): un lotto precedente alla concentrazione di 0,1 µg/mL ha permesso di rivelare MYPT1 in 10 µg di lisato di cellule NIH/3T3.
Biochem/physiol Actions
Questo anticorpo policlonale di coniglio rivela specificamente MYPT1 fosforilata in treonina 696.
Physical form
Purificazione per affinità
Siero policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 150 mM e azoturo di sodio 0,05%.
Preparation Note
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Controllo
Lisati di cellule HEK293 trattate e non trattate con caliculina/acido okadaico
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule HEK293.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,1 µg/mL è stato usato per rivelare MYPT1 fosforilata in Thr696 in 10 µg di lisato di cellule HEK293 trattate e non trattate con caliculina/acido okadaico.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Sostituisce: 07-251
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HPA024640SAB1306239SAB4502293
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
technique(s)
inhibition assay: suitable (Peptide Inhibition Assay), western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
technique(s)
immunohistochemistry: 1:10-1:50, western blot: 1:1000
technique(s)
ELISA: 1:10000, western blot: 1:500-1:1000
Gene Information
human ... PPP1R12A(4659)
Gene Information
human ... PPP1R12B(4660)
Gene Information
human ... PPP1R15B(84919)
Gene Information
human ... PPP1R7(5510)
mol wt
(~130 kDa observed; 115.28 kDa calculated. Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
mol wt
-
mol wt
79152 Da
mol wt
antigen 41 kDa
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Protein Blotting Survival Handbook: Tips and Tricks
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.
Mechanisms underlying potentiation of endothelin-1-induced myofilament Ca(2+) sensitization after subarachnoid hemorrhage.
Kikkawa, Y; Matsuo, S; Kameda, K; Hirano, M; Nakamizo, A; Sasaki, T; Hirano, K
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism null
J M Thompson et al.
Oncogene, 36(8), 1080-1089 (2016-11-15)
Clear cell renal cell carcinoma (CC-RCC) is the most lethal of all genitourinary cancers. The functional loss of the von Hippel-Lindau (VHL) gene occurs in 90% of CC-RCC, driving cancer progression. The objective of this study was to identify chemical
Rho-kinase inhibition alleviates pulmonary hypertension in transgenic mice expressing a dominant-negative type II bone morphogenetic protein receptor gene.
Yasuda, T; Tada, Y; Tanabe, N; Tatsumi, K; West, J
American Journal of Physiology. Lung Cellular and Molecular Physiology null
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
ABS4504053252280634