Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 425.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 425.00
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
concentration
1 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD274(29126)
General description
Immunogen
Application
Infiammazione & immunologia
Trasmissione del segnale immunologico
Analisi di citometria a flusso: 0,25 µg/mL di un lotto rappresentativo hanno permesso di rivelare PD-L1/CD274 in 1X10E6 cellule K562.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 2 µg/mL ha permesso di rivelare PD-L1/CD274 in 10 µg di lisato di cellule Jurkat.
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone polyclonal | clone 3F2.1, monoclonal | clone 29E.2A3.C6, monoclonal | clone polyclonal |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| ABF133 | 04053252971297 |