Vai a
ABE367
Anticorpo anti-RNF168
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
E3 ubiquitin-protein ligase RNF168, hRNF168, RING finger protein 168, RNF168
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 μL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 467.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
24
CHF 467.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RNF168(165918)
General description
La proteina ubiquitin-ligasi E3 (UniProt Q8IYW5; detta anche hRNF168, RING finger protein 168) nell′uomo è codificata dal gene RNF168 (Gene ID 165918). L′ubiquitinazione, denominata anche ubiquitilazione, costituisce un segnale precoce essenziale nel processo di riparazione del danno al DNA. Più ligasi E3, quali RNF2 (RING2), RNF8 e RNF168, mediano l'aggiunta di catene di poliubiquitina legate a K63 agli istoni 2A (H2A) e H2AX, con conseguente reclutamento delle proteine di riparazione del danno al DNA, come per esempio RAP80, BRCA1. Inoltre, anche la SUMOilazione e la NEDDilazione sono processi coinvolti nella risposta ai danni a carico del DNA. RNF168 è una ligasi E3 a doppia specificità che media sia l′ubiquitinazione che la NEDDilazione di H2A e H2AX. I due tipi di modificazione sono in competizione tra loro e la modificazione con NEDD8 degli istoni H2A e H2AX blocca il reclutamento di BRCA1 a livello dei siti di riparazione del DNA danneggiato. La proteina RNF168 stessa è soggetta a modificazione con NEDD8, e la NEDDilazione di RNF168 è necessaria per la sua attività di ligasi dell′ubiquitina. L′inibizione della NEDDilazione di RNF168 ne impedisce l′interazione con l′enzima E2 Ubc13 (UBE2N). Analogamente, la modulazione negativa della NEDDilazione di RNF168 da parte dell′enzima NEDP1 di deNEDDilazione, o a causa di mutazioni a carico dell′enzima UBC12 di coniugazione con NEDD8, diminuisce l′ubiquitinazione degli istoni H2A e H2AX. Le mutazioni a carico del gene RNF168 sono correlate alla sindrome RIDDLE (radiosensibilità, immunodeficienza, dismorfismi, difficoltà dell'apprendimento)..
Visualizzato a ~75 kDa. In alcuni lisati possono comparire una o più bande non caratterizzate.
Immunogen
Epitopo: C-terminale
RNF168 ricombinante umana marcata con tag GST.
Application
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anticorpo anti-RNF168 anticorpo (anticorpo policlonale di coniglio) è convalidato per l′uso nei saggi di WB, ICC e IF per la rivelazione della proteina RNF168, nota anche come ubiquitin-ligasi E3 RNF168.
Saggio immunocitochimico: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 1,0 µg/mL ha permesso di rivelare RNF168 in cellule HeLa, A431, HUVEC e NIH/3T3.
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare RNF168 in sezioni di tessuto di adenocarcinoma polmonare umano (Xie, X., et al. (2018) Nat. Cell Biol. 20(3); 320-331).
Sottocategoria di ricerca
Biologia della cromatina
Biochem/physiol Actions
Questo anticorpo rileva RNF168 in una linea cellulare linfoblastoide (LCL) derivata da un donatore sano, ma non una LCL derivata da un paziente con una sindrome RIDDLE (radiosensibilità, immunodeficienza, dismorfismi, difficoltà dell'apprendimento).
Physical form
Anticorpo policlonale di coniglio purificato, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 150 mM e azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Preparation Note
Stabile per 1 anno a 2-8°C dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Controllo
Lisato di cellule HeLa.
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule della linea di ibridoma SA13 derivata da mieloma a linfociti B umano.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla diluizione 1:1.000 ha permesso di rivelare RNF168 in 8 µg di lisato di linfociti B umani SA13.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB1410293SAB1408409WH0165918M1
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Gene Information
human ... RNF168(165918)
Gene Information
human ... RNF168(165918)
Gene Information
human ... RNF168(165918)
Gene Information
human ... RNF168(165918)
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorpo anti-RNF168
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Wenwen Wu et al.
Cancer science, 107(10), 1406-1415 (2016-10-30)
The breast and ovarian cancer predisposition protein BRCA1 forms three mutually exclusive complexes with Fanconi anemia group J protein (FANCJ, also called BACH1 or BRIP1), CtIP, and Abraxas/RAP80 through its BRCA1 C terminus (BRCT) domains, while its RING domain binds
I K Mandemaker et al.
Scientific reports, 7(1), 15353-15353 (2017-11-12)
The DNA damage response (DDR), comprising distinct repair and signalling pathways, safeguards genomic integrity. Protein ubiquitylation is an important regulatory mechanism of the DDR. To study its role in the UV-induced DDR, we characterized changes in protein ubiquitylation following DNA
Xiaoduo Xie et al.
Nature cell biology, 20(3), 320-331 (2018-02-07)
Growth signals, such as extracellular nutrients and growth factors, have substantial effects on genome integrity; however, the direct underlying link remains unclear. Here, we show that the mechanistic target of rapamycin (mTOR)-ribosomal S6 kinase (S6K) pathway, a central regulator of
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
ABE36704053252537219