The antibody is provided as a purified rabbit polyclonal in a buffer. It is recommended to store it at -20ºC in undiluted aliquots for up to 6 months after the date of receipt. It is important to avoid repeated freeze/thaw cycles.
Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’070.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 1’070.00
Nome del prodotto
Anticorpo anti-proteina associata ai microtubuli 2 (MAP2), Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756)
rat ... Map2(25595)
General description
Immunogen
Application
Neuroscienze
un precedente lotto alla diluizione 1:1.000 è stato usato su neuroni primari.
Immunoistochimica:
diluizione 1:1.000 su sezioni di tessuto fissate in paraformaldeide al 4%/PBS.
Immunoblot:
un precedente lotto è stato usato alla diluizione 1:2.000. Riconosce MAP2A (280-300kDa) e MAP2B (270-280Kda) e, in misura minore, MAP2C (70kDa) e MAP2D (70-75kDa).
ELISA:
un precedente lotto è stato usato a una diluizione pari o superiore a 1:2.000.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Marcatori gliali & neuronali
Neurofilamenti & metabolismo neuronale
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Tessuto cerebrale umano o cellule T98G di glioblastoma umano
Colorazione con MAP2 (N° Cat. AB5622) su cervelletto normale. Tessuto pretrattato con citrato, pH 6.0. Questo lotto di anticorpo è stato diluito a 1:500, utilizzando IHC-Select Rivelazione con HRP-DAB. L′immunoreattività è osservabile come colorazione simile a fibre (marrone) sui microtubuli.
Colorazione ottimale con tampone TE, pH 9,0. Recupero dell′epitopo: cervelletto umano
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... MAP2(4133) | Gene Information human ... MAP2(4133) | Gene Information chicken ... Map2(424001) | Gene Information chicken ... Map2(424001) |
| technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) flow cytometry: 1:200-1:500, immunohistochemistry: 1:100-1:200, western blot: 1:500-1:1,000 | technique(s) immunocytochemistry: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorpo anti-proteina associata ai microtubuli 2 (MAP2)
— o —
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Contenuto correlato
There’s so much room for experimental variability in traditional immunodetection workflows. For your peace of mind – and ours – we designed the SNAP i.d.® 2.0 system to streamline your Western blot and immunohistochemistry experiments. The concept is simple: a vacuum-driven flow of blocking, antibody, and washing solutions reduces slide and membrane handling. That means a lot less shaking, dipping, pouring and waiting. And now you can process multiple blots and slides in parallel, so it’s easy to apply consistent conditions across experiments.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AB5622 | 04053252671319 |
-
Is it acceptable to aliquot the antibody into smaller volume aliquots for storage at -20°C?
1 answer-