Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 451.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 451.00
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse, zebrafish
species reactivity (predicted by homology)
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PROX1(5629)
General description
Immunogen
Application
diluizione 1:2.000-1:10.000 incubando per tutta la notte sezioni di tessuto fissato in paraformaldeide al 4% e congelato. Nel caso degli embrioni, si raccomanda la fissazione per immersione. Nel caso di animali di età maggiore, si raccomanda la fissazione per perfusione. Come soluzione di permeabilizzazione si consiglia Triton X100 0,1%. Come tampone per il blocking, si consiglia PBS con Triton 0,1% e siero 10%.
Immunocitochimica:
un precedente lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in un saggio di immunocitochimica.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Tessuto cerebrale embrionale.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Gene Information human ... PROX1(5629) | Gene Information human ... PROX1(5629) | Gene Information human ... PROX1(5629) | Gene Information human ... PROC(5624) |
| species reactivity rat, mouse, zebrafish | species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorpo anti-Prox 1
— o —
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AB5475 | 04053252625466 |