Vai a
AB3553
Anti-Thiazide-Sensitive NaCl Cotransporter Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-NCC, Anti-NCCT, Anti-TSC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
50 μL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 534.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
85
CHF 534.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1821
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rabbit, mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC12A3(6559)
General description
160-190 kDa
Immunogen
Synthetic peptide from the N-terminal of human/rat/mouse NCC.
Application
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoblotting: 1:2,000 using rat kidney extract. The antibody reacts with the 160-190 kDa protein (the molecular weight varies depending on conditions for protein extraction/electrophoresis). The suggested dilution and blocking buffer is 150 mM NaCl, 10 mM Tris, pH 7.4 containing 5% low fat milk and 0.04% Tween. Suggested transfer membrane is PVDF or Nylon. Suggested gel percentage is 7%. °
Immunoistochimica: 1:500-1:2,000 on rat or mouse kidney tissue. Suggested fixative is 3% paraformaldehyde for 5 minutes by vascular perfusion. Suggested blocking buffer is PBS containing 10% normal goat serum. Il tampone suggerito per la diluizione è PBS contenente il 1% di BSA. °
Sottocategoria di ricerca
Canali ionici & trasportatori
This Anti-Thiazide-Sensitive NaCl Cotransporter Antibody is validated for use in IH, WB for the detection of Thiazide-Sensitive NaCl Cotransporter.
Biochem/physiol Actions
Recognizes the renal thiazide-sensitive NaCl cotransporter (NCC). The antibody stains the apical plasma membrane and subapical membrane vesicles in renal distal convoluted tubule cells.
Physical form
Affinity Purified immunoglobulin in PBS containing no preservatives.
Purificazione per immunoaffinità
Preparation Note
Si conserva per 1 anno dalla data di spedizione a -20°C. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare/ricongelare ripetutamente Per massimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Analysis Note
Controllo
CONTROLLO POSITIVO: Rat kidney.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Sostituisce: AB3564P
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HPA028748AB3562PAV43805
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
IgG fraction of antiserum
species reactivity
rabbit, mouse, rat, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
rat, dog, rabbit, bovine, pig, horse, human, mouse
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
AB355304053252279294