Vai a
AB3100
Anticorpo anti-orexina-B
Chemicon®, from rabbit
Anti-Orexin-B Antibody
Sinonimo/i:
Anti-NRCLP1, Anti-OX, Anti-PPOX
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 486.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
1
CHF 486.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
bovine, mouse, pig, rat, canine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPOX(5498)
General description
Di recente sono stati individuati numerosi peptidi associati con il comportamento alimentare. Le orexine (orexina A e orexina B) sono una famiglia di neuropeptidi ipotalamici espressi in maniera selettiva nell′ipotalamo (Sakurai et al. 1998). L′orexina A e l′orexina B derivano dalla scissione proteolitica dello stesso precursore (prepro-orexina). La prepro-orexina è un peptide di 130 aa che presenta una sequenza di secrezione putativa di 33 aa, un nucleo centrale idrofobo seguito da residui con piccole catene laterali polari. L′espressione è stata rivelata nel cervello e, in misura minore, nel testicolo (Sakurai et al. 1998; DeLecca et al., 1998). Questi neuropeptidi si legano a OX1R e OX2R, due recettori per le orexine accoppiati a proteina G (GPCR) strettamente correlati, attivandoli.
Immunogen
Peptide di 13 aminoacidi che mappa in prossimità della regione ammino-terminale della proteina orexina-B di topo. La similarità del peptide immunogeno con l'orexina-B umana è del 92%.
Application
L′anticorpo anti-orexina-B rileva il livello di tale proteina ed è stato descritto in letteratura e convalidato per l'uso nei saggi di ELISA & WB.
Western blotting: 1-10 μg/mL con tecnica di chemiluminescenza.
ELISA: 1:10.000-1:100.000 utilizzando 50-100 ng di peptide di controllo per pozzetto.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Biochem/physiol Actions
Orexina-B di topo/ratto. Reagisce con l'orexina-AB full length. L'epitopo AB3100 è assente nell'orexina-A. Poiché l'orexina-A e l'orexina-B si ottengono da prepro-orexine non processate (130 aa), gli anticorpi anti-orexina-B possono reagire anche con le prepro-orexine.
Physical form
Immunoglobuline purificate per affinità. Liquido in PBS, con BSA 0,1%.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
AB3098AB15690SAB1404232
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
chicken
biological source
mouse
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
capture ELISA: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
species reactivity
bovine, mouse, pig, rat, canine
species reactivity
feline, rat, human, mouse
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorpo anti-orexina-B
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review