Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 491.00 |
Informazioni su questo articolo
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EOMES(8320)
mouse ... Eomes(13813)
General description
Immunogen
Application
Neuroscienze
Neuroscienze dello sviluppo
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Tessuto cerebrale umano
Immunoistochimica: una diluizione 1:300 di un lotto precedente dell′anticorpo anti-Tbr2 ha rilevato Tbr2 nei tessuti di cervello di topo e uomo.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| Gene Information human ... EOMES(8320) | Gene Information human ... BRD2(6046) | Gene Information mouse ... Eomes(13813) | Gene Information human ... TBR1(10716) |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorpo anti-Tbr2
— o —
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AB2283 | 04053252729454 |