Vai a
AB2033
Anticorpo anti-fibronectina
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-CIG, Anti-ED-B, Anti-FINC, Anti-FN, Anti-FNZ, Anti-GFND, Anti-GFND2, Anti-LETS, Anti-MSF, Anti-SMDCF
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 807.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
ELISA, ICC, IHC, RIA
Citations:
87
CHF 807.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Anticorpo anti-fibronectina, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Fn1(14268)
General description
La fibronectina è una molecole di adesione extracellulare ad alto peso molecolare coinvolta in molti processi cellulari, tra cui la riparazione dei tessuti e la guarigione delle ferite, l'embriogenesi, la coagulazione del sangue e la migrazione/adesione cellulare. La fibronectina esiste in due forme principali: 1) come glicoproteina dimerica insolubile con funzioni di connessione tra componenti della matrice extracellulare (ECM) e, 2) come dimero solubile, legato da due ponti disolfuro, presente nel plasma. La forma plasmatica è sintetizzata dagli epatociti mentre la forma ECM è prodotta da fibroblasti, condrociti, cellule endoteliali, macrofagi e da alcune cellule epiteliali. La fibronectina talvolta agisce come molecola di adesione cellulare generale, ancorando le cellule ai substrati di collagene o proteoglicani. Può anche organizzare l'interazione tra cellula e matrice extracellulare (ECM) legandosi a diversi componenti dell'ECM e ai recettori per la fibronectina presenti sulla superficie della membrana cellulare. L′immunogeno per l′anticorpo policlonale anti-fibronectina AB2033 è il plasma murino purificato. Meno dello 0,1% di reattività crociata con la laminina di topo e con il collagene di tipo I, III e IV di topo.
Immunogen
Fibronectina estratta e purificata da plasma di topo.
Application
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Immunoistochimica:
un lotto precedente alla diluizione 1:80 è stato utilizzato per l'immunocolorazione in fluorescenza di tessuti epatici e cutanei congelati di topo.
Radioimmunodosaggio:
un lotto rappresentativo di questo anticorpo è stato utilizzato in un saggio di RIA.
ELISA:
in un saggio ELISA è stato utilizzato un lotto rappresentativo diluito 1:200.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
La rivelazione della fibronectina con questo anticorpo anti-fibronectina è convalidata per l′uso nelle analisi di ELISA, IC, IH e RIA.
Sottocategoria di ricerca
Proteine dell′ECM
Biochem/physiol Actions
L'anticorpo reagisce con la fibronectina di topo. Meno dello 0,1% di reattività crociata con la laminina di topo e con il collagene di tipo I, III e IV di topo.
Physical form
L′anticorpo purificato è fornito in un tampone contenente una miscela di citrato 0,1M, fosfato di potassio 0,1M, a pH 7,2-7,4, e 10 µg/mL di antibiotici e antimicotici
Purificazione per immunoaffinità
Preparation Note
Stabile per 1 anno a -20ºC dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Controllo
Matrice extracellulare nella maggior parte dei tessuti
Valutata mediante immunocitochimica su cellule NIH/3T3.
Immunocitochimica:
immagine rappresentativa ottenuta con un lotto rappresentativo.
Analisi in microscopia confocale in fluorescenza di cellule NIH/3T3 utilizzando l′anticorpo policlonale di coniglio AB2033 (rosso). I filamenti di actina sono stati marcati con AlexaFluor 488 - falloidina (verde). Il nucleo è colorato con DAPI (blu).
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F0791SAB4200845F6140
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
-
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
ascites fluid
species reactivity
mouse
species reactivity
goat, canine, human, chicken, sheep, rabbit, bovine
species reactivity
sheep, chicken, human, bovine, goat, dog, rabbit
species reactivity
mouse, human, chicken
Gene Information
mouse ... Fn1(14268)
Gene Information
human ... FN1(2335)
Gene Information
-
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... Fn1(14268)
UniProt accession no.
P02751
UniProt accession no.
P02751
UniProt accession no.
P02751
UniProt accession no.
P02751
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorpo anti-fibronectina
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
AB203304053252736995