Vai a
A201-M
Otturatore per porta di campionamento NovaSeptum®, applicazioni generali
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
silicone (medical grade, platinum cured)
Quality Level
needle size
1.0 mm
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A202-ME202ET12/2-3D0
material
silicone (medical grade, platinum cured)
material
silicone (medical grade, platinum cured)
material
polyester body, silicone septum (platinum-cured)
material
303 stainless steel nut (locking nut and tool), polysulfone ring(s) (safety ring )
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
SP2
needle size
1.0 mm
needle size
2.0 mm
needle size
-
needle size
-
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®