Vai a
960210
Filling nozzle (tap)
self-closing, for use with 10-30L drums and barrels with thread G3/8
Sinonimo/i:
Filling nozzle horizontal supply
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2’980.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
CHF 2’980.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
feature
self-closing
compatibility
for use with 10-30L drums and barrels with thread G3/8
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Different environments and individual customer applications require special withdrawal options. Optimized nozzles are available for each special application, e.g. a seperate filling nozzle for individual length of tubing. This filling nozzle is a spare part to 9.67100.9090.
self-closing, for 10-30 L drums and barrels, with thread G3/8
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
960212949159967107
Filling nozzle (tap) self-closing, for use with 10-30L drums and barrels with thread G3/8
Supelco
960210
Filling nozzle (tap)
compatibility
for use with 10-30L drums and barrels with thread G3/8
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
feature
self-closing
feature
self-closing
feature
-
feature
-
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
967100109004027269019228