Vai a
8.55045
Resina Rink Amide MBHA LL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Resina Rink Amide MBHA LL (100-200 mesh)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 49.90
CHF 37.42
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 182.00
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 542.00
250 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 3’230.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.22
CHF 37.42
Prezzo di listinoCHF 49.90Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C(c7c(cc(cc7)OC)OC)c4ccc(cc4)OCC(=O)NC(c6ccc(cc6)C)c5ccc(cc5)C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI key
JDDWRLPTKIOUOF-UHFFFAOYSA-N
General description
Una versione speciale della resina Rink Amide MBHA con bassa sostituzione. Trova impiego con ottimi risultati nella sintesi mediante SPPS Fmoc di ammidi peptidiche lunghe e difficili da ottenere.
Protocolli e articoli tecnici correlati
Protocolli per il caricamento di resine per la sintesi di peptidi
Analysis Note
Colore (visibile): da bianco a giallo a beige
Aspetto della sostanza (visibile): microsfere
Caricamento (determinazione fotometrica del Fmoc-cromoforo liberato trattandolo con DBU/DMF): 0,30-0,40 mmol/g
Test TNBS: test superato
Volume di rigonfiamento (in DMF): risultato specifico per il lotto
Volume di rigonfiamento (in CH₂Cl₂): risultato specifico per il lotto
Volume di rigonfiamento totale secondo Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 5,2 mL/g
Volume di rigonfiamento totale secondo Houben Weyl (in DMF): ≥ 5,2 mL/g
Identità (della sostituzione): test superato
La matrice del polimero è copoli (stirene-1% DVB) 100 - 200 mesh.
Other Notes
Sostituisce: 01-64-0467
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.551188.551208.55119
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
400
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3