Vai a
8.53032
Boc-Asp-OtBu
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-Asp-OtBu, N-α-t.-Boc-L-aspartic acid α-t.-butyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H23NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.32
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](CC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO6/c1-12(2,3)19-10(17)8(7-9(15)16)14-11(18)20-13(4,5)6/h8H,7H2,1-6H3,(H,14,18)(H,15,16)/t8-/m0/s1
InChI key
RAUQRYTYJIYLTF-QMMMGPOBSA-N
General description
Derivative of synthesis of side-chain modified aspartic acid derivatives.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -26.0 - -21.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-0132
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.530458.531058.53028
Boc-Asp-OtBu Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.53032
Boc-Asp-OtBu
Boc-Glu-OtBu Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.53028
Boc-Glu-OtBu
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
853032000104027269097028
853032000504027269097035
853032010004027269690427
853032002504027269097042