Vai a
8.20692
4′-Hydroxypropiophenone
for synthesis
Sinonimo/i:
4′-Hydroxypropiophenone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 64.60
CHF 48.45
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
4-(OH)C6H4COC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.17
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
200-743-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
powder
CHF 48.45
Prezzo di listinoCHF 64.60Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
potency
11800 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
148-151 °C
transition temp
flash point 112 °C
solubility
0.345 g/L
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
bulk density
300‑400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C(=O)CC
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
RARSHUDCJQSEFJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 148 °C
Melting range (upper value): ≤ 151 °C
Identity (IR): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D134406319856A2846
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
97%
assay
99% (CP)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
0.345 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: soluble
form
powder
form
solid
form
-
form
solid
mp
148-151 °C
mp
124-127 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
mp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4′-Hydroxypropiophenone
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
820692010004022536464350