Vai a
8.20604
Glutaric anhydride
for synthesis
Sinonimo/i:
Glutaric anhydride, Tetrahydropyran-2,6-dione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 133.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.10
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
203-593-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
CHF 133.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
0.05 hPa ( 50 °C)
Quality Level
form
solid
autoignition temp.
320 °C
potency
1780 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
290.5 °C/1013 hPa
mp
53-57 °C
transition temp
flash point 175 °C
density
1.24 g/cm3 at 60 °C
bulk density
990 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(=O)CCCC1=O
InChI
1S/C5H6O3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H2
InChI key
VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (morpholine method): ≥ 95.0 %
Melting range (lower value): ≥ 53 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G38068.047848.00408
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
density
1.24 g/cm3 at 60 °C
density
-
density
-
density
1.32 g/cm3 at 55 °C
mp
53-57 °C
mp
50-55 °C (lit.)
mp
230-232 °C
mp
51-53 °C
form
solid
form
-
form
powder
form
solid
bp
290.5 °C/1013 hPa
bp
150 °C/10 mmHg (lit.)
bp
350 °C/1013 hPa
bp
202 °C/1013 hPa
potency
1780 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
-
potency
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
1090 mg/kg LD50, oral (Rat), 2620 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
347.0 °F
flash_point_c
175 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
820604025004022536462554