Vai a
8.20128
Saccharin
for synthesis
Sinonimo/i:
Saccharin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 64.00
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 192.00
5 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 639.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.18
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
201-321-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
crystals
CHF 64.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
crystals
mp
228-230 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S]1(=O)(=O)NC(=O)c2c1cccc2
InChI
1S/C7H5NO3S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Gabapentin-saccharin co-crystals with enhanced physicochemical properties and in vivo absorption formulated as oro-dispersible tablets.: This study presents the formulation of gabapentin-saccharin co-crystals, demonstrating improved solubility and absorption, beneficial for pharmaceutical applications (Soliman et al., 2020, doi: 10.1080/10837450.2019.1687521).
  • Improving the solubility, dissolution, and bioavailability of Ibrutinib by preparing it in a coamorphous state with saccharin.: The research focuses on enhancing the bioavailability of Ibrutinib through coamorphous preparation with saccharin, which is significant for cancer treatment (Shi et al., 2019, doi: 10.1016/j.xphs.2019.04.031).
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 226 °C
Melting range (upper value): ≤ 230 °C
Identity (IR): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
109185411318.17042
Saccharin for synthesis
Sigma-Aldrich
8.20128
Saccharin
Saccharin ≥98%
Sigma-Aldrich
109185
Saccharin
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
≥98%
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
500
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
mp
228-230 °C
mp
226-229 °C (lit.)
mp
226-229 °C (lit.)
mp
-
form
crystals
form
-
form
-
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Saccharin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
820128025004022536452579
820128100004022536452586
820128500004022536879949