Vai a
8.04240
Glutardialdehyde bis (sodium hydrogen sulfite)
for synthesis
Sinonimo/i:
Glutardialdehyde bis (sodium hydrogen sulfite), Pentane-1,5-dial-bis(sodium bisulfit)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 61.60
CHF 46.20
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH2[CH2CH(OH)SO3Na]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
231-043-5
NACRES:
NA.22
Form:
powder
CHF 46.20
Prezzo di listinoCHF 61.60Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
form
powder
pH
3-5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
solubility
285 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])[C@H](O)CCC[C@@H]([S](=O)(=O)[O-])O
InChI
1S/C5H12O8S2/c6-4(14(8,9)10)2-1-3-5(7)15(11,12)13/h4-7H,1-3H2,(H,8,9,10)(H,11,12,13)/p-2/t4-,5+
InChI key
YVGZCLMIVQGEPB-SYDPRGILSA-L
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.065288.063568.14393
Sodium disulfite (sodium metabisulfite) for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.06528
Sodium disulfite
solubility
285 g/L
solubility
650 g/L
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
>300 °C
mp
150 °C (decomposition)
mp
-44 °C
mp
-33 °C
pH
3-5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
3.5-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
4.5 (20 °C in H2O)
pH
3.1-4.5 (20 °C in H2O)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
804240025004022536384375