Vai a
8.03467
Dichloromethyl methyl ether
for synthesis
Sinonimo/i:
Dichloromethyl methyl ether, 1,1-Dichloromethylether
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H4Cl2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.96
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
225-498-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
84 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
bp
85-87 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 42 °C
density
1.29 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
ClC(Cl)OC
InChI
1S/C2H4Cl2O/c1-5-2(3)4/h2H,1H3
InChI key
GRTGGSXWHGKRSB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.016788.43827D65658
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥96.0% (GC)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.29 g/cm3 at 20 °C
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
density
0.925 g/cm3
density
1.271 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
85-87 °C/1013 hPa
bp
177-178 °C/1013 hPa
bp
-
bp
85 °C (lit.)
vapor pressure
84 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
1.07 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
107.6 °F - closed cup
flash_point_c
42 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
803467002504022536381190
803467010004022536381206
803467000004022536381183